Print…
1,2,4-Trivinylcyclohexane (mixture of isomers) ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1,2,4-Trivinylcyclohexane
T0899-25ML T0899-500ML
TCIAT0899-25MLEA 25 EUR
TCIAT0899-25ML TCIAT0899-500ML
1,2,4-Trivinylcyclohexane (mixture of isomers) ≥97.0% (por GC)
1,2,4-Trivinylcyclohexane (mixture of isomers)
Fórmula: C₁₂H₁₈
Peso Molecular: 162.28 g/mol
Ponto de ebulição: 88°C
Ponto de Inflamação: 69°C
Número MDL : MFCD00001515
Número CAS: 2855-27-8
EINECS: 220-668-9
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 % (total of isomers)