Print…
n-Octyl-p-toluenesulphonate ≥96.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Octyl 4-methylbenzenesulphonate, p-Toluenesulphonic acid n-Octyl Ester
T0885-25G T0885-500G
TCIAT0885-25GEA 76 EUR
TCIAT0885-25G TCIAT0885-500G
n-Octyl-p-toluenesulphonate ≥96.0% (por GC, análise de titulação)
n-Octyl-p-toluenesulphonate
Fórmula: C₁₅H₂₄O₃S
Número MDL : MFCD00059447
Número CAS: 3386-35-4
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Ester Value) min. 96.0 %