Print…
Tetrahydrofurfuryl butyrate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Butyric Acid Tetrahydrofurfuryl Ester, 2-(Butyryloxymethyl)tetrahydrofuran
T0878-25ML T0878-500ML
TCIAT0878-25MLEA 52 EUR
TCIAT0878-25ML TCIAT0878-500ML
Tetrahydrofurfuryl butyrate ≥98.0% (por GC)
Tetrahydrofurfuryl butyrate
Fórmula: C₉H₁₆O₃
Peso Molecular: 172.22 g/mol
Ponto de ebulição: 227°C
Ponto de Inflamação: 99°C
Número MDL : MFCD00059734
Número CAS: 2217-33-6
EINECS: 218-710-6
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %