Print…
Tetrabromobisphenol A bis(2-hydroxyethyl)ether ≥93.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2,2-Bis[3,5-dibromo-4-(2-hydroxyethoxy)phenyl]propane, O,O-Bis(2-hydroxyethyl)tetrabromobisphenol A, 4,4-Isopropylidenebis[2-(2,6-dibromophenoxy)ethanol]
T0851-25G T0851-500G
TCIAT0851-25GEA 16 EUR
TCIAT0851-25G TCIAT0851-500G
Tetrabromobisphenol A bis(2-hydroxyethyl)ether ≥93.0% (por GC)
Tetrabromobisphenol A bis(2-hydroxyethyl)ether
Fórmula: C₁₉H₂₀Br₄O₄
Peso Molecular: 631.98 g/mol
Número MDL : MFCD00059603
Número CAS: 4162-45-2
EINECS: 224-005-4
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 93.0 %
Melting point 117.0 to 121.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency