Print…
2-(4-Thiazolyl)benzimidazole ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
T0830-25G T0830-250G
TCIAT0830-25GEA 35 EUR
TCIAT0830-25G TCIAT0830-250G
2-(4-Thiazolyl)benzimidazole ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-(4-Thiazolyl)benzimidazole
Fórmula: C₁₀H₇N₃S
Ponto de Fusão: 305°C
Número MDL : MFCD00005587
Número CAS: 148-79-8
EINECS: 205-725-8
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,09289
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %