Print…
Penicilina Sódica G, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
13752-1G-F 13752-5G-F
SIAL13752-1G-FEA 30.8 EUR
SIAL13752-1G-F SIAL13752-5G-F
Penicilina Sódica G, Sigma-Aldrich®
Penicillin G sodium salt
Fórmula: C₁₆H₁₇N₂NaO₄S
Ponto de Fusão: 255 °C
Densidade: 1,38 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00069666
Número CAS: 69-57-8
EINECS: 200-710-2