Print…
Trimethylolpropane phosphite ≥94.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
T0816-25G T0816-5G
TCIAT0816-25GEA 313 EUR
TCIAT0816-25G TCIAT0816-5G
Trimethylolpropane phosphite ≥94.0% (por análise titulométrica)
Trimethylolpropane phosphite
Fórmula: C₆H₁₁O₃P
Ponto de ebulição: 100°C
Ponto de Fusão: 56°C
Número MDL : MFCD00152500
Número CAS: 824-11-3
EINECS: 212-523-3
UN: 3464
ADR: 6.1,II
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 94.0 %
Melting point 53.0 to 58.0 deg-C