Taurocholic acid sodium salt (de bile bovina) ≥84% (por RMN)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
T0808-1G
T0808-25G
T0808-5G
TCIAT0808-1GEA
37
EUR
TCIAT0808-1G
TCIAT0808-25G
TCIAT0808-5G
Taurocholic acid sodium salt (de bile bovina) ≥84% (por RMN)
Taurocholic acid sodium salt
Fórmula:
C₂₆H₄₄NNaO₇S |
Número MDL :
MFCD00013050 Número CAS: 145-42-6 EINECS: 205-653-7 Merck Index: 14,09075 |
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (qNMR) | min. 84.0 % |
Specific rotation [a]20/D | +20.0 to +26.0 deg (C=3, H2O) |