Print…
Taurocholic acid sodium salt (de bile bovina) ≥84% (por RMN)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Cholaic acid sodium salt, Taurocholic acid sodium, Sodium 2-((R)-4-((3R,5S,7R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,7,12-trihydroxy-10,13-dimethylhexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl)pentanamido)ethane-1-sulphonate (1:1), Sodium taurocholate
T0808-1G T0808-25G T0808-5G
TCIAT0808-1GEA 37 EUR
TCIAT0808-1G TCIAT0808-25G TCIAT0808-5G
Taurocholic acid sodium salt (de bile bovina) ≥84% (por RMN)
Taurocholic acid sodium salt
Fórmula: C₂₆H₄₄NNaO₇S
Peso Molecular: 537.688 g/mol
Número MDL : MFCD00013050
Número CAS: 145-42-6
EINECS: 205-653-7
Merck Index: 14,09075
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (qNMR) min. 84.0 %
Specific rotation [a]20/D +20.0 to +26.0 deg (C=3, H2O)