Print…
Bis(trifluoro-2,4-pentanedionato)cobalt(II) hydrate ≥90.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Cobalt(II) Trifluoroacetylacetonate, Trifluoroacetylacetono Cobalt(II) Salt
T0746-5G T0746-1G
TCIAT0746-5GEA 378 EUR
TCIAT0746-5G TCIAT0746-1G
Bis(trifluoro-2,4-pentanedionato)cobalt(II) hydrate ≥90.0% (por análise titulométrica)
Bis(trifluoro-2,4-pentanedionato)cobalt(II) hydrate
Fórmula: C₁₀H₈CoF₆O₄
Número MDL : MFCD00044994
Número CAS: 16092-38-9
Encomendar
Appearance Yellow to Amber to Dark red powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 90.0 %