Print…
Propyl-p-toluenesulphonate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: p-Toluenesulphonic acid Propyl Ester
T0726-25ML T0726-500ML
TCIAT0726-25MLEA 29 EUR
TCIAT0726-25ML TCIAT0726-500ML
Propyl-p-toluenesulphonate ≥98.0% (por GC)
Propyl-p-toluenesulphonate
Fórmula: C₁₀H₁₄O₃S
Ponto de ebulição: 156°C
Número MDL : MFCD00059244
Número CAS: 599-91-7
EINECS: 209-978-5
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %