Print…
TES (2-(Tris(hidroximetil)metilamino)etano-1-sulfônico ácido) ≥98.0% (por análise titulométrica) componente tampão de Good para pesquisa biológica
Fornecedor: TCI
Sinônimos: TES Buffer, N-Tris(hydroxymethyl)methyl-2-aminoethanesulphonic acid
T0683-25G T0683-250G
TCIAT0683-25GEA 71 EUR
TCIAT0683-25G TCIAT0683-250G
TES (2-(Tris(hidroximetil)metilamino)etano-1-sulfônico ácido) ≥98.0% (por análise titulométrica) componente tampão de Good para pesquisa biológica
TES (2-(tris(hydroxymethyl)methylamino)ethane-1-sulphonic acid)
Fórmula: C₆H₁₅NO₆S
Número MDL : MFCD00007532
Número CAS: 7365-44-8
EINECS: 230-906-3
Merck Index: 14,09176
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Absorbance max. 0.015 (0.1mol/L,H2O,260nm)
Solubility in Water almost transparency
Heavy metals (as Pb) max. 5 ppm