Print…
Tris(2-carboxyethyl)isocyanurate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
T0675-25G T0675-500G
TCIAT0675-25GEA 19 EUR
TCIAT0675-25G TCIAT0675-500G
Tris(2-carboxyethyl)isocyanurate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Tris(2-carboxyethyl)isocyanurate
Fórmula: C₁₂H₁₅N₃O₉
Número MDL : MFCD00059790
Número CAS: 2904-41-8
EINECS: 220-803-1
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 226.0 to 229.0 deg-C
Solubility in hot Water almost transparency