Print…
Tetrabutylthiuram disulphide ≥98.0% (por base de azoto total)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Bis(dibutylthiocarbamoyl) Disulphide
T0635-25G T0635-500G
TCIAT0635-25GEA 16 EUR
TCIAT0635-25G TCIAT0635-500G
Tetrabutylthiuram disulphide ≥98.0% (por base de azoto total)
Tetrabutylthiuram disulphide
Fórmula: C₁₈H₃₆N₂S₄
Número MDL : MFCD00027191
Número CAS: 1634-02-2
EINECS: 216-652-6
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %