Álcool polivinilico, totalmente hidrolisado, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Sinônimos:
PVOH, PVA, Mowiol®
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
P1763-250G
P1763-1KG
P1763-250GEA
82.7
EUR
P1763-250G
P1763-1KG
Álcool polivinilico, totalmente hidrolisado, Sigma-Aldrich®
Álcool polivinilico
Prepared by alkaline hydrolysis.
Fórmula:
[-CH₂CH(OH)-]n Densidade: 1,080 g/cm³ Temperatura de Armazenamento: Room Temperature |
Número MDL :
MFCD00081922 Número CAS: 9002-89-5 |
|
Appearance (Colour) | White to Off-White |
Appearance (Form) | Powder |
Solubility (Colour) | Colorless to Faint Yellow |
Solubility (Turbidity) 50 mg/mL, H2O |
Clear |
Viscosity 4 % Aqueous solution at 20 deg C (Hoeppler Method) |
11.6 - 15.4 cps |
Hydrolysis | 99.2 - 99.7 mole% |
Recommended Retest Period | 4 years |