Print…
Trichloromethanesulphonyl chloride ≥95.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
T0611-25G T0611-5G
TCIAT0611-25GEA 255 EUR
TCIAT0611-25G TCIAT0611-5G
Trichloromethanesulphonyl chloride ≥95.0% (por análise titulométrica)
Trichloromethanesulphonyl chloride
Fórmula: CCl₄O₂S
Peso Molecular: 217.87 g/mol
Número MDL : MFCD00007452
Número CAS: 2547-61-7
EINECS: 219-830-1
UN: 3261
ADR: 8 II
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 95.0 %
Melting point 139.0 to 143.0 deg-C