Trimethylvinylammonium bromide ≥97.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
T0494-1G
T0494-10G
TCIAT0494-1GEA
34
EUR
TCIAT0494-1G
TCIAT0494-10G
Trimethylvinylammonium bromide ≥97.0% (por análise titulométrica)
Trimethylvinylammonium bromide
Fórmula:
C₅H₁₂BrN |
Número MDL :
MFCD00050204 Número CAS: 10603-92-6 EINECS: 234-227-3 |
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 97.0 % |