Print…
Trimethylene sulphide ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
T0474-25ML T0474-5ML
TCIAT0474-25MLEA 392 EUR
TCIAT0474-25ML TCIAT0474-5ML
Trimethylene sulphide ≥98.0% (por GC)
Trimethylene sulphide
Fórmula: C₃H₆S
Ponto de ebulição: 94°C
Ponto de Inflamação: –2°C
Número MDL : MFCD00042751
Número CAS: 287-27-4
EINECS: 206-015-0
UN: 1993
ADR: 3,II
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %