Print…
Tridecanol (mixture of isomers)
Fornecedor: TCI
Atenção
T0414-25ML T0414-500ML
TCIAT0414-25MLEA 16 EUR
TCIAT0414-25ML TCIAT0414-500ML
Tridecanol (mixture of isomers)
Tridecanol (mixture of isomers)
Fórmula: C₁₃H₂₈O
Ponto de Inflamação: 130°C
Número MDL : MFCD01778419
Número CAS: 26248-42-0
Encomendar
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) many component mixture