Tricaprin ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
T0413-10G
T0413-25G
TCIAT0413-10GEA
60
EUR
TCIAT0413-10G
TCIAT0413-25G
Tricaprin ≥98.0% (por GC)
Tricaprin
Fórmula:
C₃₃H₆₂O₆ Ponto de ebulição: 254°C Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00036239 Número CAS: 621-71-6 EINECS: 210-702-0 |
Appearance | White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 31.0 to 35.0 deg-C |
Solubility in hot EtOH | almost transparency |