Print…
o-Toluidine-4-sulphonic acid sodium salt tetrahydrate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 2-Aminotoluene-5-sulphonic acid Sodium Salt, Sodium 4-Amino-3-methylbenzenesulphonate, 4-Amino-3-methylbenzenesulphonic acid Sodium Salt, Sodium 2-Aminotoluene-5-sulphonate, Sodium o-Toluidine-4-sulphonate
T0304-25G T0304-500G
TCIAT0304-25GEA 16 EUR
TCIAT0304-25G TCIAT0304-500G
o-Toluidine-4-sulphonic acid sodium salt tetrahydrate ≥98.0% (por análise titulométrica)
o-Toluidine-4-sulphonic acid sodium salt tetrahydrate
Fórmula: C₇H₉NO₃S
Número MDL : MFCD00070549
Número CAS: 63450-43-1
EINECS: 264-172-0
Encomendar
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water 25.0 to 26.0 %