Print…
Methyl-4-(chloroformyl)benzoate ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Terephthalic Acid Monomethyl Ester Chloride, 4-(Chloroformyl)benzoic Acid Methyl Ester, Methyl 4-(chlorocarbonyl)benzoate, Methyl 4-(Chlorocarbonyl)benzoate
T0283-25G T0283-500G
TCIAT0283-25GEA 46 EUR
TCIAT0283-25G TCIAT0283-500G
Methyl-4-(chloroformyl)benzoate ≥95.0% (por GC)
Methyl-4-(chloroformyl)benzoate
Fórmula: C₉H₇ClO₃
Peso Molecular: 198.60 g/mol
Ponto de ebulição: 140°C
Número MDL : MFCD00059486
Número CAS: 7377-26-6
EINECS: 230-937-2
UN: 3261
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7a9610481b3a198b98e95522d1133b6f7d620943&vid=7a9610481b3a198b98e95522d1133b6f7d620943&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 53.0 to 56.0 deg-C