Print…
p-Toluenesulphinic acid sodium salt ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
T0275-500G T0275-25G
TCIAT0275-500GEA 200 EUR
TCIAT0275-500G TCIAT0275-25G
p-Toluenesulphinic acid sodium salt ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
p-Toluenesulphinic acid sodium salt
Fórmula: C₇H₇NaO₂S
Número MDL : MFCD00013136
Número CAS: 824-79-3
EINECS: 212-538-5
Merck Index: 14,09532
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Sodium hypochlorite Method) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency