Print…
Cloridrato de tiamina ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Aneurine hydrochloride, 3-((4-Amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl)-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazol-3-ium chloride hydrochloride, Thiaminium chloride, VitamineB1 hydrochloride
T0181-25G T0181-500G T0181-100G
TCIAT0181-25GEA 24 EUR
TCIAT0181-25G TCIAT0181-500G TCIAT0181-100G
Cloridrato de tiamina ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Cloridrato de tiamina
Fórmula: C₁₂H₁₈Cl₂N₄OS
Peso Molecular: 337.27 g/mol
Ponto de Fusão: 252
Número MDL : MFCD00012780
Número CAS: 67-03-8
EINECS: 200-641-8
Merck Index: 14,09295
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee93060d98b444572fb217113adc013a1f2d0da6&vid=ee93060d98b444572fb217113adc013a1f2d0da6&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Solubility in Water almost transparency
Water max. 5.0 %