Print…
Fisetin ≥96.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Atenção
T0121-1G T0121-100MG T0121-5G
TCIAT0121-1GEA 109 EUR
TCIAT0121-1G TCIAT0121-100MG TCIAT0121-5G
Fisetin ≥96.0% (por HPLC)
Fisetin
Fórmula: C₁₅H₁₀O₆
Ponto de Fusão: 330°C
Número MDL : MFCD00006829
Número CAS: 528-48-3
EINECS: 208-434-4
Merck Index: 14,04088
Encomendar
Appearance White to Amber to Dark green powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %