Print…
Diglycerol mistura de isômeros ≥80.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Oxydi(propanediol), Tetrahydroxydipropyl Ether, 3,3'-Oxybis(propane-1,2-diol)
T0119-25G T0119-500G
TCIAT0119-25GEA 16 EUR
TCIAT0119-25G TCIAT0119-500G
Diglycerol mistura de isômeros ≥80.0% (por GC)
Diglycerol
Fórmula: C₆H₁₄O₅
Peso Molecular: 166.17 g/mol
Ponto de Inflamação: 240°C
Número MDL : MFCD00049316
Número CAS: 627-82-7
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 80.0 % (total of isomer)