Print…
1,2,3,4-Tetrahydroquinaldine ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
T0112-25G T0112-500G
TCIAT0112-25GEA 74 EUR
TCIAT0112-25G TCIAT0112-500G
1,2,3,4-Tetrahydroquinaldine ≥97.0% (por GC)
1,2,3,4-Tetrahydroquinaldine
Fórmula: C₁₀H₁₃N
Ponto de ebulição: 250°C
Número MDL : MFCD00023886
Número CAS: 1780-19-4
EINECS: 217-226-2
Encomendar
Appearance Colorless to Orange to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %