Print…
Tetraethylenepentamine (mistura de isômeros de cadeia ramificada e compostos cíclicos)
Fornecedor: TCI
Perigo
T0098-25G T0098-500G
TCIAT0098-25GEA 18 EUR
TCIAT0098-25G TCIAT0098-500G
Tetraethylenepentamine (mistura de isômeros de cadeia ramificada e compostos cíclicos)
Tetraethylenepentamine
Fórmula: C₈H₂₃N₅
Ponto de Fusão: -40°C
Ponto de Inflamação: 163°C
Número MDL : MFCD00008168
Número CAS: 112-57-2
EINECS: 203-986-2
UN: 2320
ADR: 8,III
Encomendar
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) many component mixture