Print…
Calcium mesotartrate trihydrate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Mesotartaric Acid Calcium Salt, meso-Tartaric Acid Calcium Salt, Calcium Mesotartrate
T0004-1G T0004-25G
TCIAT0004-1GEA 24 EUR
TCIAT0004-1G TCIAT0004-25G
Calcium mesotartrate trihydrate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Calcium mesotartrate trihydrate
Fórmula: C₄H₆O₆
Peso Molecular: 188.15 g/mol
Número MDL : MFCD00151483
Número CAS: 815-79-2
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water 20.0 to 25.0 %