DL-Tartaric acid ≥99.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
Sinônimos:
(2R,3R)-rel-2,3-Dihydroxysuccinic acid, Racemic Acid
T0001-25G
T0001-500G
TCIAT0001-25GEA
16
EUR
TCIAT0001-25G
TCIAT0001-500G
DL-Tartaric acid ≥99.0% (por GC, análise de titulação)
DL-Tartaric acid
Fórmula:
C₄H₆O₆ Peso Molecular: 150.09 g/mol |
Número MDL :
MFCD00151254 Número CAS: 133-37-9 EINECS: 205-105-7 Merck Index: 14,09069 |
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 99.0 % |
Solubility in Water | almost transparency |