Print…
N-Succinimidyl tetradecanoate ≥95.0% (por HPLC, nitrogênio total)
Fornecedor: TCI
Atenção
S0997-1G S0997-5G
TCIAS0997-1GEA 99 EUR
TCIAS0997-1G TCIAS0997-5G
N-Succinimidyl tetradecanoate ≥95.0% (por HPLC, nitrogênio total)
N-Succinimidyl tetradecanoate
Fórmula: C₁₈H₃₁NO₄
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00522592
Número CAS: 69888-86-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=82ad1e5cc2b9c04065067c75789894612dce4e54&vid=82ad1e5cc2b9c04065067c75789894612dce4e54&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 95.0 %
Melting point 82.0 to 86.0 deg-C