Print…
2-(9,9'-Spirobi[fluoren]-4-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9,9'-spirobi[fluorene], (9,9'-Spirobi[fluoren]-4-yl)boronic acid Pinacol ester
S0994-200MG S0994-1G
TCIAS0994-200MGEA 56 EUR
TCIAS0994-200MG TCIAS0994-1G
2-(9,9'-Spirobi[fluoren]-4-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
2-(9,9'-Spirobi[fluoren]-4-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Fórmula: C₃₁H₂₇BO₂
Número MDL : MFCD30187275
Número CAS: 1161009-89-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae31e9c3251e855cb9b231afb2ed8fbe112a0717&vid=ae31e9c3251e855cb9b231afb2ed8fbe112a0717&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 216.0 to 220.0 deg-C