Print…
Sodium methacrylate ≥98.0% (por análise titulométrica) estabilizado
Fornecedor: TCI
Atenção
Estabilização: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
S0987-25G S0987-100G
TCIAS0987-25GEA 31 EUR
TCIAS0987-25G TCIAS0987-100G
Sodium methacrylate ≥98.0% (por análise titulométrica) estabilizado
Sodium methacrylate
Fórmula: C₄H₅NaO₂
Número MDL : MFCD00045886
Número CAS: 5536-61-8
EINECS: 226-896-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=01a28ef3395e0a0b45311a163116907bd0df0312&vid=01a28ef3395e0a0b45311a163116907bd0df0312&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Bromination Method) min. 98.0 %