Print…
2-(9,9'-Spirobi[fluoren]-7-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: (9,9'-Spirobi[fluoren]-7-yl)boronic acid Pinacol ester, 2-(9,9'-Spirobi[fluoren]-2-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 7-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9,9'-spirobi[fluorene]
S0980-1G S0980-5G
TCIAS0980-1GEA 59 EUR
TCIAS0980-1G TCIAS0980-5G
2-(9,9'-Spirobi[fluoren]-7-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
2-(9,9'-Spirobi[fluoren]-7-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Fórmula: C₃₁H₂₇BO₂
Número MDL : MFCD29472553
Número CAS: 884336-44-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c3ab374370b5da30151dd0caf6b131818c0f5902&vid=c3ab374370b5da30151dd0caf6b131818c0f5902&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 248.0 to 252.0 deg-C