Print…
Silver(I) trifluoromethanethiolate ≥95.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
S0977-5G S0977-1G
TCIAS0977-5GEA 434 EUR
TCIAS0977-5G TCIAS0977-1G
Silver(I) trifluoromethanethiolate ≥95.0% (por análise titulométrica)
Silver(I) trifluoromethanethiolate
Fórmula: CAgF₃S
Número MDL : MFCD25563234
Número CAS: 811-68-7
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (Precipitation Titration) min. 95.0 %