Print…
Sodium 7-Isopropyl-1,4-dimethylazulene-3-sulphonate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Sodium 5-Isopropyl-3,8-dimethylazulene-1-sulphonate, Sodium Guaiazulenesulphonate, 7-Isopropyl-1,4-dimethyl-azulene-3-sulphonic acid sodium salt, 5-Isopropyl-3,8-dimethylazulene-1-sulphonic acid sodium salt, Guaiazulenesulphonic acid sodium salt, Sodium 7-Isopropyl-1,4-dimethylazulene-3-sulphonate
S0976-1G S0976-5G
TCIAS0976-1GEA 63 EUR
TCIAS0976-1G TCIAS0976-5G
Sodium 7-Isopropyl-1,4-dimethylazulene-3-sulphonate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Sodium 7-Isopropyl-1,4-dimethylazulene-3-sulphonate
Fórmula: C₁₅H₁₇NaO₃S
Ponto de Fusão: 98°C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00866167
Número CAS: 6223-35-4
EINECS: 228-309-8
Merck Index: 14,04554
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8cf237c0619648a719a4672241d13b54cf5cde6f&vid=8cf237c0619648a719a4672241d13b54cf5cde6f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Blue to Dark blue powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water 2.5 to 6.0 %