Print…
Sulbutiamine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Disulphanediylbis(4-(N-((4-amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl)formamido)pent-3-ene-3,1-diyl) bis(2-methylpropanoate), O-Isobutyroylthiamine Disulphide, Bisibuthiamine
S0964-5G S0964-25G
TCIAS0964-5GEA 35 EUR
TCIAS0964-5G TCIAS0964-25G
Sulbutiamine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Sulbutiamine
Fórmula: C₃₂H₄₆N₈O₆S₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01726427
Número CAS: 3286-46-2
EINECS: 221-937-3
Merck Index: 14,09297
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4636114372010c12faad8ca117a1acacc26f24a5&vid=4636114372010c12faad8ca117a1acacc26f24a5&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %