Print…
Biotin-PEG2-NHS
Fornecedor: TCI
Sinônimos: N-Succinimidyl 9-(Biotinamido)-4,7-dioxanonanoate, 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 3-(2-(2-(5-(2-oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanamido)ethoxy)ethoxy)propanoate, Biotin-PEG2-NHS ester, 9-(Biotinamido)-4,7-dioxanonanoic acid N-Succinimidyl ester
S0955-25MG S0955-100MG
TCIAS0955-25MGEA 95 EUR
TCIAS0955-25MG TCIAS0955-100MG
Biotin-PEG2-NHS
Biotin-PEG2-NHS
Fórmula: C₂₁H₃₂N₄O₈S
Peso Molecular: 500.57 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00467154
Número CAS: 596820-83-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1244793fddb6431e69a320f0dbf8ac18f90ada03&vid=1244793fddb6431e69a320f0dbf8ac18f90ada03&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Elemental analysis (Carbon) 47.90 to 52.90 %
Elemental analysis (Nitrogen) 10.60 to 11.80 %