Print…
Seratrodast ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 7-Phenyl-7-(2,4,5-trimethyl-3,6-dioxocyclohexa-1,4-dien-1-yl)heptanoic acid
S0943-100MG S0943-1G
TCIAS0943-100MGEA 57 EUR
TCIAS0943-100MG TCIAS0943-1G
Seratrodast ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Seratrodast
Fórmula: C₂₂H₂₆O₄
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00875701
Número CAS: 112665-43-7
Merck Index: 14,08459
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=52e5ca5d55d7b4ef9c2d806c743a316e01f6e00a&vid=52e5ca5d55d7b4ef9c2d806c743a316e01f6e00a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 126.0 to 130.0 deg-C