Print…
Safinamide ≥98.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
S0935-25MG S0935-100MG
TCIAS0935-25MGEA 28 EUR
TCIAS0935-25MG TCIAS0935-100MG
Safinamide ≥98.0% (por HPLC)
Safinamide
Fórmula: C₁₇H₁₉FN₂O₂
Ponto de Fusão: 212°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00897036
Número CAS: 133865-89-1
Merck Index: 14,08315
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f713d73ce41fbdc1cd091b62d9917fdf42df8b6&vid=3f713d73ce41fbdc1cd091b62d9917fdf42df8b6&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 8.70 to 9.70 %
Specific rotation [a]20/D +15.0 to +19.0 deg (C=1, AcOH (95vol%))