Print…
(R)-(+)-SEGPHOS® ≥99.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: (R)-(+)-4,4'-Bis(diphenylphosphino)-3,3'-bi(1,2-methylenedioxybenzene), (R)-(+)-SEGPHOS®, (R)-(+)-5,5'-Bis(diphenylphosphino)-4,4'-bi-1,3-benzodioxole
S0930-200MG S0930-1G
TCIAS0930-200MGEA 32 EUR
TCIAS0930-200MG TCIAS0930-1G
(R)-(+)-SEGPHOS® ≥99.0% (por HPLC)
(R)-5,5'-Bis(diphenylphosphino)-4,4'-bibenzo[d][1,3]dioxole
Fórmula: C₃₈H₂₈O₄P₂
Peso Molecular: 610.570 g/mol
Número MDL : MFCD09753005
Número CAS: 244261-66-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9245aa46003cb573cc6bd40c08289da7255f5018&vid=9245aa46003cb573cc6bd40c08289da7255f5018&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Optical purity (LC) min. 99.0 ee%