Stiripentol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos:
4,4-Dimethyl-1-[3,4(methylenedioxy)-phenyl]-1-penten-3-ol, 1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-4,4-dimethyl-1-penten-3-ol, 4,4-Dimethyl-1-(3,4-methylenedioxyphenyl)-1-penten-3-ol, 1-(Benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-4,4-dimethylpent-1-en-3-ol
S0905-1G
S0905-5G
TCIAS0905-1GEA
157
EUR
TCIAS0905-1G
TCIAS0905-5G
Stiripentol ≥98.0% (por GC)
Stiripentol
Fórmula:
C₁₄H₁₈O₃ Temperatura de Armazenamento: Congelador |
Número MDL :
MFCD00869310 Número CAS: 49763-96-4 EINECS: 256-480-9 |
|
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 75.0 to 79.0 deg-C |