Print…
Sulphadoxin ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
S0899-5G S0899-25G
TCIAS0899-5GEA 35 EUR
TCIAS0899-5G TCIAS0899-25G
Sulphadoxin ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Sulfadoxin
Fórmula: C₁₂H₁₄N₄O₄S
Número MDL : MFCD00792890
Número CAS: 2447-57-6
EINECS: 219-504-9
Merck Index: 14,08906
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=59e00331596081875c78fcf562856f45ca88280b&vid=59e00331596081875c78fcf562856f45ca88280b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 196.0 to 200.0 deg-C