Print…
Sodium stearyl fumarate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Fumaric Acid Stearyl Ester Sodium Salt, Fumaric Acid Octadecyl Ester Sodium Salt, Sodium Octadecyl Fumarate
S0879-25G S0879-100G
TCIAS0879-25GEA 41 EUR
TCIAS0879-25G TCIAS0879-100G
Sodium stearyl fumarate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Sodium stearyl fumarate
Fórmula: C₂₂H₄₀O₄
Peso Molecular: 390.54 g/mol
Número MDL : MFCD00236640
Número CAS: 4070-80-8
EINECS: 223-781-1
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %