Print…
N-Succinimidyl Acetate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
S0878-5G S0878-25G
TCIAS0878-5GEA 42 EUR
TCIAS0878-5G TCIAS0878-25G
N-Succinimidyl Acetate ≥98.0% (por GC)
N-Succinimidyl Acetate
Fórmula: C₆H₇NO₄
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00037916
Número CAS: 14464-29-0
EINECS: 238-454-9
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 132.0 to 136.0 deg-C