Print…
Suplatast tosylate ≥98.0% (por HPLC, azoto total)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: IPD 1151T, 2-[4-(3-Ethoxy-2-hydroxypropoxy)phenylcarbamoyl]ethyldimethylsulphonium p-Toluenesulphonate, Suplatast-tosylate, [3-[[4-(3-Ethoxy-2-hydroxypropoxy)phenyl]amino]-3-oxopropyl]dimethylsulphonium 4-methylbenzenesulphonate, Suplatast tosilate, (3-((4-(3-Ethoxy-2-hydroxypropoxy)phenyl)amino)-3-oxopropyl)dimethylsulphonium 4-methylbenzenesulphonate
S0875-1G S0875-100MG
TCIAS0875-1GEA 226 EUR
TCIAS0875-1G TCIAS0875-100MG
Suplatast tosylate ≥98.0% (por HPLC, azoto total)
Suplatast tosylate
Fórmula: C₂₃H₃₃NO₇S₂
Ponto de Fusão: 87°C
Número MDL : MFCD00867604
Número CAS: 94055-76-2
Merck Index: 14,09003
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %