Print…
Sulbactam ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Sulbactam acid, (2S,5R)-3,3-Dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic Acid 4,4-Dioxide
S0868-25G S0868-5G
TCIAS0868-25GEA 175 EUR
TCIAS0868-25G TCIAS0868-5G
Sulbactam ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Sulbactam
Fórmula: C₈H₁₁NO₅S
Peso Molecular: 233.24 g/mol
Ponto de Fusão: 156°C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00867005
Número CAS: 68373-14-8
EINECS: 269-878-2
Merck Index: 14,08889
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +233.0 to +241.0 deg (C=1, H2O)