Print…
SMCC (N-Succinimidyl 4-(N-Maleimidomethyl)cyclohexanecarboxylate) ≥98.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: SMCC
S0853-1G S0853-100MG
TCIAS0853-1GEA 107 EUR
TCIAS0853-1G TCIAS0853-100MG
SMCC (N-Succinimidyl 4-(N-Maleimidomethyl)cyclohexanecarboxylate) ≥98.0% (por HPLC)
SMCC (N-Succinimidyl 4-(N-Maleimidomethyl)cyclohexanecarboxylate)
Fórmula: C₁₆H₁₈N₂O₆
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00009634
Número CAS: 64987-85-5
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 8.20 to 8.50 %
Melting point 175.0 to 179.0 deg-C