Print…
Sumatriptan succinate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
S0851-100MG S0851-1G
TCIAS0851-100MGEA 46 EUR
TCIAS0851-100MG TCIAS0851-1G
Sumatriptan succinate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Sumatriptan succinate
Fórmula: C₁₄H₂₁N₃O₂S
Número MDL : MFCD00902856
Número CAS: 103628-48-4
Merck Index: 14,08997
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 165.0 to 169.0 deg-C