Print…
Sodium-4-hydroxybenzenesulphonate dihydrate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-Phenolsulphonic acid sodium salt dihydrate, 4-Hydroxybenzenesulphonic acid sodium salt, Sodium 4-hydroxybenzenesulphonate dihydrate, Sodium p-Phenolsulphonate, p-Phenolsulphonic acid sodium salt
S0824-25G S0824-500G
TCIAS0824-25GEA 16 EUR
TCIAS0824-25G TCIAS0824-500G
Sodium-4-hydroxybenzenesulphonate dihydrate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Sodium-4-hydroxybenzenesulphonate dihydrate
Fórmula: C₆H₉NaO₆S
Número MDL : MFCD00150724
Número CAS: 10580-19-5
EINECS: 249-038-1
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water 14.5 to 16.5 %